Learn More
2-isobutylmalonate de diméthyle, TRC
Code produit 30383681
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383681 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383681 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD460503100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl 2-Isobutylmalonate
CAS 39520-24-6
Formule moléculaire C9H16O4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)5-7(8(10)12-3)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3
SMILES COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
Nom IUPAC 2-(2-méthylpropyl)propanedioate de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Poids de la formule 188.1049