Learn More
Diméthyle (2-oxopropyl)phosphonate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10175353 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10175353 100 g Flacon en verre 100g
10092360 5 g Flacon en verre 5g
10154480 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10175353 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 177611000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4202-14-6 | C5H11O4P | 166.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4202-14-6
Formule moléculaire C5H11O4P
Poids moléculaire (g/mol) 166.11
Numéro MDL MFCD00008769
Clé InChI UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone
CID PubChem 77872
Nom IUPAC 1-diméthoxyphosphorylpropan-2-un
SMILES CC(=O)CP(=O)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Couleur Incolore à marron
Point d’ébullition 76°C to 79°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2P(O)(OCH3)2
Indice de réfraction 1.4380 to 1.441
Quantité 100 g
Poids de la formule 166.11
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide