Learn More
Diméthyl (2-oxopropyl)phosphonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl (2-Oxopropyl)phosphonate |
| CAS | 4202-14-6 |
| Formule moléculaire | C5H11O4P |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (2-Oxopropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester, (Dimethylphosphono)acetone |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11O4P/c1-5(6)4-10(7,8-2)9-3/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(C)CP(OC)(OC)=O |
| Nom IUPAC | diméthyl (2-oxopropyl)phosphonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.11 |
| Poids de la formule | 166.04 |