Learn More
Diméthyl (2-oxopropyl)phosphonate, TRC
Code produit 30387212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387212 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387212 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4767901G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl (2-Oxopropyl)phosphonate
CAS 4202-14-6
Formule moléculaire C5H11O4P
Quantité 1 g
Synonyme (2-Oxopropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester, (Dimethylphosphono)acetone
Formule InChI InChI=1S/C5H11O4P/c1-5(6)4-10(7,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
SMILES O=C(C)CP(OC)(OC)=O
Nom IUPAC diméthyl (2-oxopropyl)phosphonate
Poids moléculaire (g/mol) 166.11
Poids de la formule 166.04