Learn More
3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate de diméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409516
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409516 1 g 1g
11419516 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11409516 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19238.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1632-19-5 | C8H9NO6 | 215.161 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1632-19-5
Formule moléculaire C8H9NO6
Poids moléculaire (g/mol) 215.161
Numéro MDL MFCD00276587
Clé InChI QCPBGHYMHYWRHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate, maybridge4_003392, acmc-20al76, 2,5-bis hydroxy methoxy methylidene pyrrolidine-3,4-dione, 2,5-dimethyl 3,4-dihydroxy-1h-pyrrole-2,5-dicarboxylate, methyl 3,4-dihydroxy-5-methoxycarbonyl pyrrole-2-carboxylate, 2z,5z-2,5-bis hydroxy methoxy methylidene pyrrolidine-3,4-dione, 1h-pyrrole-2,5-dicarboxylicacid, 3,4-dihydroxy-, 2,5-dimethyl ester
CID PubChem 2727733
Nom IUPAC Diméthyl 3,4-dihydroxy-1H-pyrrole-2,5-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C(=C(N1)C(=O)OC)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl 3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate
Point de fusion 209°C to 212°C
Densité 1.248
Point d’ébullition 268°C to 272°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.16
Pourcentage de pureté 97%