Learn More
3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate de diméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419516 5 g 5g
11409516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419516 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19238.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1632-19-5 | C8H9NO6 | 215.161 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1632-19-5
Formule moléculaire C8H9NO6
Poids moléculaire (g/mol) 215.161
Numéro MDL MFCD00276587
Clé InChI QCPBGHYMHYWRHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate, maybridge4_003392, acmc-20al76, 2,5-bis hydroxy methoxy methylidene pyrrolidine-3,4-dione, 2,5-dimethyl 3,4-dihydroxy-1h-pyrrole-2,5-dicarboxylate, methyl 3,4-dihydroxy-5-methoxycarbonyl pyrrole-2-carboxylate, 2z,5z-2,5-bis hydroxy methoxy methylidene pyrrolidine-3,4-dione, 1h-pyrrole-2,5-dicarboxylicacid, 3,4-dihydroxy-, 2,5-dimethyl ester
CID PubChem 2727733
Nom IUPAC Diméthyl 3,4-dihydroxy-1H-pyrrole-2,5-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C(=C(N1)C(=O)OC)O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Dimethyl 3,4-dihydroxypyrrole-2,5-dicarboxylate
Point de fusion 209°C to 212°C
Densité 1.248
Point d’ébullition 268°C to 272°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Poids de la formule 215.16
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.