Learn More
Diméthyl 3-nitrophtalate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11306976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11306976 5 g 5g
11316976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11306976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06715.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13365-26-9 | C10H9NO6 | 239.183 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13365-26-9
Formule moléculaire C10H9NO6
Poids moléculaire (g/mol) 239.183
Numéro MDL MFCD00017184
Clé InChI MLQMIKSBTAZNBK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 249912
Nom IUPAC Diméthyl 3-nitrobenzène-1,2-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl 3-nitrophthalate
Point de fusion 67°C to 70°C
Quantité 5 g
Beilstein 1885570
Synonyme dimethyl 3-nitrophthalate, 3-nitrophthalic acid dimethyl ester, 3-nitro-phthalic acid dimethyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-nitro-, 1,2-dimethyl ester, 1,2-dimethyl 3-nitrophthalate, dimethyl nitrophthalate, dimethyl3-nitrophthalate, maybridge1_000481, acmc-20al75, methyl 2-methoxycarbonyl-3-nitrobenzoate
Poids de la formule 239.19
Pourcentage de pureté 98%