Learn More
Diméthyl (3-phénoxy-2-oxopropyl)phosphonate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl (3-phenoxy-2-oxoproyl)phosphonate |
| CAS | 40665-68-7 |
| Formule moléculaire | C11H15O5P |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | P-(2-oxo-3-Phenoxypropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester, (2-oxo-3-Phenoxypropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester, (2-Oxo-3-phenoxypropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (2-oxo-3-phenoxypropyl)phosphonate, Dimethyl (3-Phenoxyacetonyl)phosphonate, Dimethyl 3-{Phenoxy-2-oxopropylphosphonate |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15O5P/c1-14-17(13,15-2)9-10(12)8-16-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8-9H2,1-2H3 |
| SMILES | COP(=O)(CC(=O)COc1ccccc1)OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 258.21 |