Learn More
Dimethyl 4-aminothiophène-2,3-chlorhydrate de dicarboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460491 5 g 5g
11450491 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460491 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20028.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 121071-71-4 | C8H10ClNO4S | 251.681 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121071-71-4
Formule moléculaire C8H10ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 251.681
Numéro MDL MFCD00205189
Clé InChI RETIFGMAGNDLAN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2808333
Nom IUPAC diméthyle 4-aminothiophène-2,3-dicarboxylate;chlorhydrate
SMILES COC(=O)C1=C(SC=C1N)C(=O)OC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride
Point de fusion 166°C to 169°C
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride, 2,3-dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride, acmc-209v6b, dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hcl, dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydroc, 3-amino-4,5-bismethoxycarbonylthiophene hydrochloride, dimethyl4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate hydrochloride, 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester hydrochloride, methyl 4-amino-2-methoxycarbonyl thiophene-3-carboxylate, chloride
Poids de la formule 251.69
Pourcentage de pureté 97%