Learn More
5-Aminoisophthalate de diméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445636 25 g 25g
11455636 100 g 100g
11465636 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20761.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-27-4 | C10H11NO4 | 209.201 g/mol
Dimethyl 5-aminoisophthalate is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Hexagonal assembly of double helices of luminescent calcium 5-aminoisophthalate coordination polymer leaves enough room for the formation of loosely held water pipes, which could be dehydrated at very low temperatures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-aminoisophthalate de diméthyle est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants. L’assemblage hexagonal de doubles hélices de polymère de coordination luminescent de 5-aminoisophthalate de calcium laisse suffisamment de place à la formation de canaux d’eau instables, pouvant être déshydratés à très basses températures.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-27-4
Formule moléculaire C10H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 209.201
Numéro MDL MFCD00008435
Clé InChI DEKPYXUDJRABNK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 66831
Nom IUPAC diméthyl5-aminobenzène-1,3-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl 5-aminoisophthalate
Point de fusion 178°C to 182°C
Quantité 25 g
Beilstein 2116565
Synonyme dimethyl 5-aminoisophthalate, 3,5-dicarbomethoxyaniline, 5-aminoisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-aminobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-aminoisophthalate, 5-amino-isophthalic acid dimethyl ester, 5-amino-dimethyl iso-phthalate, 5-amino-dimethylisophthalate, dimethyl-5-aminoisophthalate
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform.
Poids de la formule 209.2
Pourcentage de pureté 98%