Learn More
Diméthyl 5-bromoisophthalate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420150 5 g -
11410150 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420150 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50629.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51760-21-5 | C10H9BrO4 | 273.082 g/mol
Dimethyl 5-bromoisophthalate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diméthyl 5-bromoisophthalate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51760-21-5
Formule moléculaire C10H9BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 273.082
Numéro MDL MFCD00078709
Clé InChI QUJINGKSNJNXEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 5-bromoisophthalate, 5-bromoisophthalic acid dimethyl ester, dimethyl-5-bromoisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-bromobenzene-1,3-dicarboxylate, dimethyl5-bromoisophthalate, 5-bromo-isophthalic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-bromo-, 1,3-dimethyl ester, methyl 5-bromo-3-methoxycarbonyl benzoate, 5-bromoisophthalic acid, dimethyl ester
CID PubChem 103954
Nom IUPAC diméthyl 5-bromobenzène-1,3-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl 5-bromoisophthalate
Point de fusion 88°C to 90°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 273.08
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethyl 5-bromoisophthalate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl 5-bromoisophthalate