Learn More
Diméthyl 5-hydroxyisophthalate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427164 250 g 250g
11407164 10 g 10g
11417164 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427164 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21565.30
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13036-02-7 | C10H10O5 | 210.19 g/mol
Dimethyl 5-Hydroxyisophthalate is a useful synthetic intermediate in the synthesis of N,N’-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(N-(2-hydroxyethyl)carbamoyl)methoxy]-2,4,6-triiodoisophthalamide (B426310); a compound related to Ioversol( I737000) which is a nonionic, low osmolality, radiographic contrast agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diméthyl 5-hydroxyisophthalate est un intermédiaire synthétique utile dans la synthèse de N,N’-Bis(2,3-dihydroxypropyle)-5-[(N-(2-hydroxyéthyl)carbamoyl)méthoxy]-2,4,6-triiodoisophthalamide (B426310), un composé lié à l’ioversol (I737000), qui est un produit de contraste non ionique à faible osmolalité pour la radiographie.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13036-02-7
Formule moléculaire C10H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 210.19
Numéro MDL MFCD00134367
Clé InChI DOSDTCPDBPRFHQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 83065
Nom IUPAC 5-hydroxybenzène-1,3-dicarboxylate de diméthyle
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(O)=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Dimethyl 5-hydroxyisophthalate
Point de fusion 162°C to 164°C
Quantité 250 g
Beilstein 2650120
Synonyme dimethyl 5-hydroxyisophthalate, 5-hydroxyisophthalic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, dimethyl ester, dimethyl5-hydroxyisophthalate, timtec-bb sbb000491, 5-hydroxy-dimethylisophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy-, 1,3-dimethyl ester, dimethyl-5-hydroxy-benzene-1,3-dicarbonate, methyl 5-hydroxy-3-methoxycarbonyl benzoate
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 210.19
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.