Learn More
5-hydroxyisophtalate de diméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl 5-Hydroxyisophthalate |
| CAS | 13036-02-7 |
| Formule moléculaire | C10H10O5 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid 1,3-Dimethyl Ester, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 1-Hydroxy-3,5-bis(methoxycarbonyl)benzene, 3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenol, 5-Hydroxyisophthalic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5,11H,1-2H3 |
| SMILES | OC1=CC(C(OC)=O)=CC(C(OC)=O)=C1 |
| Nom IUPAC | 5-hydroxyisophate de diméthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.18 |
| Poids de la formule | 210.05 |