Learn More
Dimethyl 5-nitroisophthalate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31086242
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31086242 500 g
31077460 25 g
31079636 100 g
31080812 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31086242 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12910500g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl 5-nitroisophthalate
CAS 13290-96-5
Formule moléculaire C10H9NO6
Numéro MDL MFCD00008429
Quantité 500 g
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(OC)=O)[N+]([O-])=O)C(OC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 239.18
Pourcentage de pureté 97%