Learn More
Diméthyl 5-nitroisophthalate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453304 250 g 250g
11443304 50 g 50g
11433304 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453304 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10610.30
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13290-96-5 | C10H9NO6 | 239.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13290-96-5
Formule moléculaire C10H9NO6
Poids moléculaire (g/mol) 239.18
Numéro MDL MFCD00008429
Clé InChI GGTSJKFPGKFLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 5-nitroisophthalate, 5-nitroisophthalic acid dimethyl ester, 5-nitroisophthalic acid, dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, dimethyl ester, dimethyl 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylate, isophthalic acid, 5-nitro-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate, 5-nitro dimethyl isophthalate, 5-nitro-1,3-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-nitro-, 1,3-dimethyl ester
CID PubChem 83316
Nom IUPAC Diméthyl 5-nitrobenzène-1,3-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl 5-nitroisophthalate
Point de fusion 121°C to 123°C
Quantité 250 g
Beilstein 2140916
Poids de la formule 239.19
Pourcentage de pureté ≥98%