Learn More
5-nitroisophtalate de diméthyle, TRC
Code produit 30372255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372255 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372255 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4805535G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-isophthalic acid dimethyl ester
CAS 13290-96-5
Formule moléculaire C10 H9 N O6
Quantité 5 g
Synonyme Dimethyl 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylate
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO6/c1-16-9(12)6-3-7(10(13)17-2)5-8(4-6)11(14)15/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Nom IUPAC 5-nitrobenzène-1,3-dicarboxylate de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 239.18
Poids de la formule 239.043