Learn More
5-nitroisophtalate de diméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Nitro-isophthalic acid dimethyl ester |
| CAS | 13290-96-5 |
| Formule moléculaire | C10 H9 N O6 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Dimethyl 5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H9NO6/c1-16-9(12)6-3-7(10(13)17-2)5-8(4-6)11(14)15/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC |
| Nom IUPAC | 5-nitrobenzène-1,3-dicarboxylate de diméthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 239.18 |
| Poids de la formule | 239.043 |