Learn More
Diméthylacétone-1,3-dicarboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427177 500 g 500g
11407177 25 g 25g
11417177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11427177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14969.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 1830-54-2 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1830-54-2
Formule moléculaire C7H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 174.15
Numéro MDL MFCD00008462
Clé InChI RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
CID PubChem 74591
SMILES COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
Point de fusion 16°C to 17°C
Densité 1.185
Point d’ébullition 237°C to 241°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Ester-like
Indice de réfraction 1.444
Quantité 500 g
Beilstein 1366042
Nom IUPAC 3-oxopentanedioate de diméthyle
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté 97%