Learn More
Acétylènedicarboxylate de diméthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422167
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422167 100 g 100g
15412167 25 g 25g
15432167 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15422167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045131.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 762-42-5 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Dimethyl acetylenedicarboxylate as a versatile dienophile used in Diels-Alder reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 762-42-5
Formule moléculaire C6H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Numéro MDL MFCD00008456
Clé InChI VHILMKFSCRWWIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, dimethyl ester, 1,4-dimethyl but-2-ynedioate, dimethyl butynedioate, dimethyl 2-butynedioate, acetylenedicarboxylic acid dimethyl ester, dmad, methyl acetylenedicarboxylate, bis methoxycarbonyl acetylene, di carbomethoxy acetylene
CID PubChem 12980
Nom IUPAC diméthyle but-2-ynédioate
SMILES COC(=O)C#CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl acetylenedicarboxylate
Point de fusion -18°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.156 g/mL
Point d’ébullition 95°C to 98°C (19 mmHg)
Point d’éclair 86°C (186°F)
Formule linéaire CH3O2CC≡CCO2CH3
Indice de réfraction 1.447
Quantité 100 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 607063
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in most organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide