Learn More
Acétylènedicarboxylate de diméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470293
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470293 500 g 500g
11450293 25 g 25g
11460293 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470293 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11437.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 762-42-5 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
It acts as an inhibitor of oxidative phosphorylation. It is also used in Pharmaceutical and electronic industry. It is used in organic synthesis. It also acts as an intermediate in chemical research. It is also used in Diels-Alder Reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il agit comme inhibiteur de la phosphorylation oxydative. Il est également utilisé dans l’industrie pharmaceutique et électronique. Il est utilisé dans la synthèse organique. Il agit également comme intermédiaire dans la recherche chimique. Il est également utilisé dans la réaction de Diels-Alder.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau mais soluble dans l’éthanol, l’éther éthylique, le CCl4 et miscible avec des solvants organiques.
Remarques
Stable dans des conditions normales Incompatible avec des agents oxydants forts, des acides forts, des bases fortes et des agents réducteurs forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 762-42-5
Formule moléculaire C6H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Numéro MDL MFCD00008456
Clé InChI VHILMKFSCRWWIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, dimethyl ester, 1,4-dimethyl but-2-ynedioate, dimethyl butynedioate, dimethyl 2-butynedioate, acetylenedicarboxylic acid dimethyl ester, dmad, methyl acetylenedicarboxylate, bis methoxycarbonyl acetylene, di carbomethoxy acetylene
CID PubChem 12980
Nom IUPAC diméthyle but-2-ynédioate
SMILES COC(=O)C#CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl acetylenedicarboxylate
Point de fusion -18°C
Densité 1.156
Point d’ébullition 95°C to 98°C (19 mmHg)
Point d’éclair 86°C (186°F)
Formule linéaire CH3O2CC≡CCO2CH3
Indice de réfraction 1.448
Quantité 500 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 607063
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité It is insoluble in water but soluble in ethanol,ethyl ether,CCl4,miscible with organic solvents.
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté 98%