Learn More
Acétylènedicarboxylate de diméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10428260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10428260 5 g -
10356840 25 g 25g
10569250 100 g 100g
11925031 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10428260 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115710050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 762-42-5 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 762-42-5
Formule moléculaire C6H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Clé InChI VHILMKFSCRWWIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, dimethyl ester, 1,4-dimethyl but-2-ynedioate, dimethyl butynedioate, dimethyl 2-butynedioate, acetylenedicarboxylic acid dimethyl ester, dmad, methyl acetylenedicarboxylate, bis methoxycarbonyl acetylene, di carbomethoxy acetylene
CID PubChem 12980
Nom IUPAC diméthyle but-2-ynédioate
SMILES COC(=O)C#CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl acetylenedicarboxylate
Point de fusion -18.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 95.0°C to 98.0°C (19.0 mmHg)
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3O2CC≡CCO2CH3
Indice de réfraction 1.4460 to 1.4480
Quantité 5 g
Beilstein 02,803
Fieser 01,272; 02,145; 03,103; 04,168; 05,227; 06,206; 07,117; 09,176
Gravité spécifique 1.16
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl alcohol,ethyl ether,ccl4,miscible with organic solvents
Poids de la formule 142.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl acetylenedicarboxylate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.