Learn More
Diméthylacétylènedicarboxylate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl Acetylenedicarboxylate |
| CAS | 762-42-5 |
| Formule moléculaire | C6H6O4 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-Butynedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, 2-Butynedioic Acid Dimethyl Ester, Acetylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 1,2-Bis(methoxycarbonyl)acetylene, 1,2-Bis(methoxycarbonyl)ethyne, Bis(carbomethoxy)acetylene, Bis(methoxycarbonyl)acetylene, Butynedioic Acid Dimethyl Ester, Di(carbomethoxy)acetylene, Dimethyl 1,2-Acetylenedicarboxylate, Dimethyl 2-Butynedioate, Dimethyl Butyne-1,4-dioate, Dimethyl Butynedioate, Dimethyl Ethynedicarboxylate, NSC 101119, NSC 14912 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C#CC(=O)OC |
| Nom IUPAC | but-2-ynedioate de diméthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.11 |
| Poids de la formule | 142.0266 |