Learn More
acétylméthylphosphonate de diméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11350094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11350094 5 g 5g
11360094 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11350094 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00537.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4202-14-6 | C5H11O4P | 166.113 g/mol
Dimethyl acetylmethylphosphonate is a Reagent used together with tosyl azide in a one-pot alkynylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diméthyl acétylméthylphosphonate est un réactif utilisé avec l’azoture de tosyle dans une alkynylation d’aldéhydes unipotique.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4202-14-6
Formule moléculaire C5H11O4P
Poids moléculaire (g/mol) 166.113
Numéro MDL MFCD00008769
Clé InChI UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 2-oxopropyl phosphonate, dimethyl acetylmethylphosphonate, dimethyl 2-oxopropylphosphonate, dimethyl acetonylphosphonate, 2-oxopropyl phosphonic acid dimethyl ester, 1-dimethoxycarbonyl acetone, acmc-209jmw, dimethoxyphosphoryl acetone
CID PubChem 77872
Nom IUPAC 1-diméthoxyphosphorylpropan-2-un
SMILES CC(=O)CP(=O)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl acetylmethylphosphonate
Densité 1.202
Point d’ébullition 121°C to 123°C (11 mmHg)
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.439
Quantité 5 g
Beilstein 1766218
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 166.12
Pourcentage de pureté 97%