Learn More
Acétylsuccinate de diméthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437106
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11437106 100 g 100g
11447106 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25423.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10420-33-4 | C8H12O5 | 188.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10420-33-4
Formule moléculaire C8H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Numéro MDL MFCD00008448
Clé InChI XREKLQOUFWBSFH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dimethyl acetylsuccinate, dimethyl 2-acetylsuccinate, 1,4-dimethyl 2-acetylbutanedioate, butanedioic acid, acetyl-, dimethyl ester, acetylsuccinic acid dimethyl ester, dmas, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-dimethyl ester, doimethyl acetylsuccinate, acmc-1bwle, dimethyl 2-acetylsuccite
CID PubChem 112039
Nom IUPAC diméthyl2-acétylbutanédioate
SMILES COC(=O)CC(C(C)=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl acetylsuccinate
Point de fusion 30°C to 33°C
Densité 1.16
Point d’ébullition 129°C to 134°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Poids de la formule 188.18
Pourcentage de pureté 96%