Learn More
Dichlorhydrate d’adipimidate de diméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338475
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338475 10 g 10g
11328475 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338475 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10515.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 14620-72-5 | C8H18Cl2N2O2 | 245.144 g/mol
Dimethyl adipimidate dihydrochloride was used as a cross-linking reagent in the study of rhodopsin in sheep photoreceptor membrane
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorhydrate adipimidate de diméthyle a été utilisé comme réactif de réticulation dans l’étude de la rhodopsine dans la membrane photoréceptrice des moutons
Solubilité
Hydrolyses dans l’eau.
Remarques
Photosensible. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker à l’abri de l’humidité, de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14620-72-5
Formule moléculaire C8H18Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 245.144
Numéro MDL MFCD00012573
Clé InChI IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl adipimidate dihydrochloride, unii-who0f998gm, who0f998gm, adipimidic acid dimethyl ester dihydrochloride, dimethyl adipimidate hcl, dmai, acmc-209tig, bicl300, dimethyladipimidate dihydrochloride
CID PubChem 12876176
Nom IUPAC hexanediimidate de diméthyle ; dichlorhydrate
SMILES COC(=N)CCCCC(=N)OC.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl adipimidate dihydrochloride
Point de fusion ∽215°C (decomposition)
Quantité 10 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyses in water.
Poids de la formule 245.15
Pourcentage de pureté 97%