Learn More
Allylmalonate de diméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317685 50 g 50g
11307685 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317685 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02376.18
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 40637-56-7 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Dimethyl allylmalonate is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’allylmalonate de diméthyle est utilisé comme matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Remarques
Tenir à l’écart de l’humidité et de la chaleur. Incompatible avec des agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40637-56-7
Formule moléculaire C8H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Numéro MDL MFCD00014959
Clé InChI VZNFVLWVVHHMBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl allylmalonate, dimethyl 2-allylmalonate, propanedioic acid, 2-propenyl-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-prop-2-en-1-yl propanedioate, dimethyl allyl-malonate, acmc-1bnbn, dimethyl 2-allylmalonate #, 2-allyl-propanedioic acid dimethyl ester, 2-prop-2-enylpropanedioic acid dimethyl ester
CID PubChem 574826
Nom IUPAC Diméthyl 2-prop-2-énylpropanedioate
SMILES COC(=O)C(CC=C)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl allylmalonate
Point de fusion <-80°C
Densité 1.074
Point d’ébullition 207°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.435
Quantité 50 g
Beilstein 1772822
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 97%