Learn More
Diméthyl allylmalonate, TRC
Code produit 30370517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370517 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4599601G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl Allylmalonate
CAS 40637-56-7
Formule moléculaire C8H12O4
Quantité 1 g
Synonyme Dimethyl 2-Allylmalonate, Dimethyl 2-(Prop-2-enyl)propane-1,3-dioate, 4,4-Bis(carboxymethoxy)-1-butene, Dimethyl 2-(2-propenyl)malonate, 2-propenylpropanedioic Acid Dimethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C8H12O4/c1-4-5-6(7(9)11-2)8(10)12-3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
SMILES COC(C(C(OC)=O)CC=C)=O
Nom IUPAC 2-allylmalonate de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Poids de la formule 172.07