Learn More
Dimethyl allylphosphonate, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10514151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10514151 1 g Flacon en verre 1g
10489281 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10514151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 330680010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 757-54-0
Formule moléculaire C5H11O3P
Poids moléculaire (g/mol) 150.114
Numéro MDL MFCD00014951
Clé InChI ZOSQAGGCVFVCNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl allylphosphonate, allyl phosphonic acid dimethyl ester, dimethyl prop-2-en-1-ylphosphonate, acmc-20al6z, dimethyl allyl phosphonate, allylphosphonic acid dimethyl, allylphosphonic acid dimethyl ester
CID PubChem 136570
Nom IUPAC 3-dimethoxyphosphorylprop-1-ene
SMILES COP(=O)(CC=C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl allylphosphonate
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Poids de la formule 150.11
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Liquid