Learn More
Allylphosphonate de diméthyle, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328515 5 g 5g
11318515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328515 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10567.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 757-54-0 | Molecular Formula: C5H11O3P | Molecular Weight: 150.114 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 757-54-0
Formule moléculaire C5H11O3P
Poids moléculaire (g/mol) 150.114
Numéro MDL MFCD00014951
Clé InChI ZOSQAGGCVFVCNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl allylphosphonate, allyl phosphonic acid dimethyl ester, dimethyl prop-2-en-1-ylphosphonate, acmc-20al6z, dimethyl allyl phosphonate, allylphosphonic acid dimethyl, allylphosphonic acid dimethyl ester
CID PubChem 136570
Nom IUPAC 3-diméthoxyphosphorylprop-1-ène
SMILES COP(=O)(CC=C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl allylphosphonate
Point d’ébullition 41°C to 42°C (0.5 mmHg)
Indice de réfraction 1.437
Quantité 5 g
Beilstein 1756526
Poids de la formule 150.12
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique