Learn More
Chlorhydrate d’aminomalonate de diméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10210213 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10210213 5 g Flacon en verre 5g
10735413 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10210213 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 374970050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16115-80-3 | C5H10ClNO4 | 183.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16115-80-3
Formule moléculaire C5H10ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 183.59
Numéro MDL MFCD00038880
Clé InChI QWNDKNJSEWOEDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 2-aminomalonate hydrochloride, dimethyl aminomalonate hydrochloride, dimethyl aminomalonate hcl, aminomalonic acid dimethyl ester hydrochloride, 1,3-dimethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, dimethyl 2-aminopropanedioate hydrochloride, acmc-1bp9z, 2-amino-malonic acid dimethyl ester hydrochloride, 2-aminomalonic acid dimethyl ester hydrochloride
CID PubChem 2734846
Nom IUPAC diméthyle 2-aminopropanedioate ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl aminomalonate hydrochloride
Point de fusion 155°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH(CO2CH3)2·HCl
Quantité 5 g
Poids de la formule 183.59
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline