Learn More
Diméthyl amino-téréphtalate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10503371 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
missing translation for 'unitSize':
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement missing translation for 'unitSize'
10503371 25 g Flacon en plastique 25g
10072540 50 g Flacon en plastique 50g
10624892 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10503371 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 194780250
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5372-81-6 | C10H11NO4 | 209.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5372-81-6
Formule moléculaire C10H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 209.2
Numéro MDL MFCD00008427
Clé InChI DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester
CID PubChem 79336
Nom IUPAC diméthyl2-aminobenzène-1,4-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Dimethyl aminoterephthalate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 132.0°C to 134.0°C
Couleur Beige ou marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NC6H3(CO2CH3)2
Quantité 25 g
Beilstein 14, 559
Poids de la formule 209.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou cristaux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethyl aminoterephthalate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.