Learn More
Diméthyl aminotérephtalate, TRC
Codice prodotto. 30386430
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité
30386430 25 g
30379849 250 g
30381837 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30386430 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD46035025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5372-81-6
Formule moléculaire C10 H11 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 209.19864
Synonyme Aminoterephthalic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, Dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dioate, Dimethyl 2-aminoterephthalate, Dimethyl 3-aminoterephthalate, Dimethyl o-aminoterephthalate, NSC 20561
Nom IUPAC Diméthylle 2-aminobenzène-1,4-dicarboxylate
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(C(=O)OC)C(N)=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau Dimethyl Aminoterephthalate
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-4-7(8(11)5-6)10(13)15-2/h3-5H,11H2,1-2H3
Poids de la formule 209.0688
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.