Learn More
Azélate de diméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15409069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15409069 5 g 5g
15419069 25 g 25g
15429069 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15409069 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17458.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1732-10-1 | C11H20O4 | 216.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1732-10-1
Formule moléculaire C11H20O4
Poids moléculaire (g/mol) 216.28
Numéro MDL MFCD00025898
Clé InChI DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl azelate, nonanedioic acid, dimethyl ester, methyl azelate, azelaic acid dimethyl ester, azelaic acid, dimethyl ester, 1,9-dimethyl nonanedioate, unii-29185k7oei, nonanedioic acid, 1,9-dimethyl ester, nonanedioic acid dimethyl ester, dimethyl nonane-1,9-dioate
CID PubChem 15612
SMILES COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl azelate
Point de fusion 18°C
Densité 1.007
Point d’ébullition 156°C (20 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire CH3OOC(CH2)7COOCH3
Indice de réfraction 1.437
Quantité 5 g
Beilstein 1710125
Merck Index 14,905
Nom IUPAC 1,9-diméthyle nonanedioate
Poids de la formule 216.28
Pourcentage de pureté 97%