Learn More
biphényl-4,4’-dicarboxylate de diméthyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11444254
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444254 25 g 25g
11424254 1 g 1g
11434254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444254 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12556.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le biphényl-4,4′-dicarboxylate de diméthyle est utilisé comme hépatoprotecteur dans le traitement de l’hépatite chronique. À 250 µg/ml, il a été démontré qu’il stimule la signalisation JAK/STAT et induit l’expression des gènes stimulés par l’interféron α dans une lignée cellulaire HepG2. Il a été utilisé pour étudier la fibrose hépatique et les lésions hépatocellulaires chroniques. Il semble normaliser l’alanine aminotransférase (ALAT) dans les cas où les taux d’ALAT sont élevés. Il peut être utilisé comme réactif de départ pour la synthèse des 2-fluoro- et 2,2′-difluorobiphényl-4,4′-dicarboxylates de diméthyle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 792-74-5
Formule moléculaire C16H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 270.28
Numéro MDL MFCD00017201
Clé InChI BKRIRZXWWALTPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylate, dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate, biphenyl dimethyl dicarboxylate, dimethyl 4,4'-biphenyldicarboxylate, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, dimethyl ester, unii-k61bxa0u9c, 4,4'-biphenyldicarboxylic acid, dimethyl ester, k61bxa0u9c, methyl 4-4-methoxycarbonylphenyl benzoate, methyl 4-4-methoxycarbonyl phenyl benzoate
CID PubChem 13099
Nom IUPAC Méthyl 4-(4-méthoxycarbonyl)benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
Point de fusion 212°C to 216°C
Quantité 25 g
Beilstein 2055852
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 270.29
Pourcentage de pureté 98%