Learn More
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate, MedChemExpress
Description
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate (Biphenyl dimethyl dicarboxylate) is a hepatoprotectant obtained from Schizandra fructus and may induce a signal transduction similar to that associated with IFN.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate |
| CAS | 792-74-5 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H14O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMF : 2 mg/mL (7.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (7.40 mM; ultrasonic and heat to 60°C) |
| SMILES | COC(C1=CC=C(C2=CC=C(C(OC)=O)C=C2)C=C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 270.28 |
| Poids de la formule | 270.28 |
| Afficher plus |