Learn More
Bromomalonate de diméthyle, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10257420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10257420 5 mL Flacon en verre 5mL
10073600 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10257420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305190050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 868-26-8 | C5H7BrO4 | 211.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 868-26-8
Formule moléculaire C5H7BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 211.02
Numéro MDL MFCD00025865
Clé InChI NEMOJKROKMMQBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl bromomalonate, dimethyl 2-bromomalonate, dimethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, dimethyl ester, 2-bromo dimethyl malonate, 1,3-dimethyl 2-bromopropanedioate, dimethylbromomalo-nate, acmc-209qbk, dimethyl-2-bromomalonate, dimethyl 2-bromomalonate #
CID PubChem 70087
Nom IUPAC 2-bromopropanedioate de diméthyle
SMILES COC(=O)C(C(=O)OC)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl bromomalonate
Note relative au nom tech., 90%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6000g/mL
Point d’ébullition 105°C to 108°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3O2CCH(Br)CO2CH3
Indice de réfraction 1.4610 to 1.465
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.6
Poids de la formule 211.02
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide