Learn More
Carbonate de diméthyle, 99+ %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13198473 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13198473 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10483360 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13198473 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428731000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.10€
    33.65€ / 100mL
    Économisez 6.45€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-38-6
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00008420
Clé InChI IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
CID PubChem 12021
ChEBI CHEBI:36596
Nom IUPAC dimethyl carbonate
SMILES COC(=O)OC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Dimethyl carbonate
Note relative au nom Extra Dry
Point de fusion 2.0°C to 4.0°C
Couleur Marron à blanc
Densité 1.0690g/mL
Point d’ébullition 90.0°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire (CH3O)2CO
Indice de réfraction 1.3672 to 1.3692
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 3263
Gravité spécifique 1.069
Informations sur la solubilité Solubility in water: 139g/L. Other solubilities: soluble in all proportions with organic alcohols,soluble in all proportions with esters and ketones,miscible with acids and alkalies
Viscosité 0.625 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra sec
Forme physique Poudre cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl carbonate
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.