Learn More
Carbonate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10365700 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10365700 500 g Flacon en verre 500g
10689824 1 kg Flacon en verre 1kg
10192330 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10013423 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10365700 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 116125000
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-38-6
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00008420
Clé InChI IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
CID PubChem 12021
ChEBI CHEBI:36596
Nom IUPAC Carbonate de diméthyle
SMILES COC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl carbonate
Point de fusion 2.0°C to 4.0°C
Densité 1.0690g/mL
Point d’ébullition 90.0°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2CO
Indice de réfraction 1.3672 to 1.3692
Quantité 500 g
Beilstein 03, 4
Fieser 02,149; 05,234; 12,201
Merck Index 15, 3263
Gravité spécifique 1.069
Informations sur la solubilité Solubility in water: 139g/L. Other solubilities: soluble in all proportions with organic alcohols,soluble in all proportions with esters and ketones,miscible with acids and alkalies
Viscosité 0.625 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl carbonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.