Learn More
Carbonate de diméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl Carbonate |
| CAS | 616-38-6 |
| Formule moléculaire | C3 H6 O3 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | Carbonic acid, dimethyl ester, Carbonic acid dimethyl ester, AK 100, AK 100 (carbonate), Dimethyl carbonate, Methyl carbonate, Methyl carbonate ((MeO)2CO), NSC 9371 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)OC |
| Nom IUPAC | Carbonate de diméthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 90.0779 |
| Poids de la formule | 90.0317 |