Learn More
Cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate de diméthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10617041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10617041 5 g Flacon en verre 5g
10195593 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10617041 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 255340050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 826-34-6 | C7H10O4 | 158.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 826-34-6
Formule moléculaire C7H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 158.16
Numéro MDL MFCD00062805
Clé InChI JBVOSZYUSFDYIN-SYDPRGILSA-N
Synonyme dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate, dimethyl 1r,2s-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, cis-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethylcis-1,2-cyclopropanedicarboxylate, cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester, z, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1r,2s-rel, 1,2-dimethyl 1r,2s-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1r,2s-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, 1,2-cyclopropanedicarboxylic acid, dimethyl ester, 1r,2s, 1,2-cyclopropanedicarboxylicacid, 1,2-dimethyl ester, 1r,2s-rel
CID PubChem 642979
Nom IUPAC (1S,2R)-cyclopropane-1,2-dicarboxylate de diméthyle
SMILES COC(=O)C1CC1C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Point de fusion 34°C to 38°C
Couleur Incolore
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 112.0°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4445 to 1.4465
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in all organic solvents
Poids de la formule 158.16
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dimethyl cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.