Learn More
Cyanodithioiminocarbonate de diméthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498873 25 g 25g
11408883 100 g 100g
11418883 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498873 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11043.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10191-60-3 | C4H6N2S2 | 146.226 g/mol
Dimethyl cyanodithioiminocarbonate has been used in the synthesis of 4-methylthiopyrazolo[1,5-a]-1,3,5-triazines, methylsulfanylpyrimidines, cyanoguanidines and N-aryl-6-methylsulfanyl-4-oxopyrimidine-5-carbonitriles. It has been also used in the synthesis of methylsulfanyl derivatives of azoloazines and azoloazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
On a utilisé le cyanodithioiminocarbonate de diméthyle dans la synthèse de 4-méthylthiopyrazolo[1,5-a]-1,3,5-triazines, de méthylsulfanylpyrimidines, de cyanoguanidines et de N-aryl-6-méthylsulfanyl-4-oxopyrimidine-5-carbonitriles. Il a également été utilisé dans la synthèse des dérivés méthylsulfanyles des azoloazines et azoloazoles.
Solubilité
Légèrement soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10191-60-3
Formule moléculaire C4H6N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 146.226
Numéro MDL MFCD00009825
Clé InChI IULFXBLVJIPESI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl cyanocarbonimidodithioate, dimethyl cyanodithioiminocarbonate, dimethyl n-cyanodithioiminocarbonate, carbonimidodithioic acid, cyano-, dimethyl ester, s,s-dimethyl cyanoimidodithiocarbonate, cyanoimino bis methylthio methane, dimethyl n-cyanoimidodithiocarbonate, dimethyl cyanimidodithiocarbonate, dimethyl cyanoiminodithiocarbonate, dimethyl n-cyanodithiocarbonimidate
CID PubChem 66289
Nom IUPAC bis(méthylsulfanyl)méthylidènecyanamide
SMILES CSC(=NC#N)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl cyanodithioiminocarbonate
Point de fusion 50°C to 56°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Stench
Formule linéaire NCN=C(SCH3)2
Quantité 25 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 635998
Informations sur la solubilité Slightly soluble in methanol.
Poids de la formule 146.23
Pourcentage de pureté 95%