Learn More
Diméthyl-β-cyclodextrine,cyclodextrines méthyléesβ, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10045413 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10045413 5 g 5g
10328230 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10045413 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 235530050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00€
    317.65€ / 5g
    Économisez 69.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 51166-71-3 | C56H98O35 | 1331.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51166-71-3
Formule moléculaire C56H98O35
Poids moléculaire (g/mol) 1331.4
Numéro MDL MFCD00011616
Clé InChI QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Synonyme 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, unii-5fjp73e35o, dimethyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-o-dimethyl beta-cyclodextrin, heptakis-2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, dm-beta-cyd, dimethyl, a-cyclodextrin, 2,6-dme-beta-cyclodextrin, 2,6-di-o-methyl-beta-cd
CID PubChem 10171019
SMILES COCC1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)OC)OC4C(OC(C(C4O)OC)OC5C(OC(C(C5O)OC)OC6C(OC(C(C6O)OC)OC7C(OC(C(C7O)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl-β-cyclodextrin, methylated β-cyclodextrins
Point de fusion 298.0°C to 310.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage (on dry basis) calculated
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques +163° (20°C c=1,water)
Rotation spécifique + 163.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: >330g/l (25°C). Other solubilities: <10g/l boiling water,>250g/l methanol,chloroform,dmso,dmf and,methylene chloride (25°C),<50g/l acetone (25°C)
Poids de la formule 1331.4
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline