Learn More
Cyclohexylmalonate de diméthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386789 5 g 5g
11376789 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11386789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26289.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 49769-76-8 | C11H18O4 | 214.261 g/mol
Used in developing a one-pot, two-step procedure for decarbalkoxylation of malonic esters. The effect of 15C5, other cations, and good nucleophiles was also studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans le développement d’une procédure pot unique, en deux étapes, pour la décarbalkoxylation des esters maloniques. L’effet de 15C5, d’autres cations et de bons nucléophiles a également été étudié.
Solubilité
Hydrosoluble
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 49769-76-8
Formule moléculaire C11H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 214.261
Numéro MDL MFCD05666206
Clé InChI CULITIDIVVTWIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl 2-cyclohexylmalonate, dimethyl cyclohexylmalonate, acmc-1asaj, dimethyl cyclohexylpropanedioate, cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, cyclohexyl-malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-cyclohexylpropanedioate, 2-cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-cyclohexyl malonate, propanedioic acid, cyclohexyl-, dimethyl ester
CID PubChem 2793740
Nom IUPAC Diméthyl 2-cyclohexylpropanedioate
SMILES COC(=O)C(C1CCCCC1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl cyclohexylmalonate
Indice de réfraction 1.4565
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Water soluble.
Poids de la formule 214.26
Pourcentage de pureté 95%