Learn More
Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diméthyle, TRC
Code produit 30383742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383742 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383742 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4779882.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl Cyclopropane-1,1-dicarboxylate
CAS 6914-71-2
Formule moléculaire C7H10O4
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H10O4/c1-10-5(8)7(3-4-7)6(9)11-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC
Nom IUPAC cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diméthyle
Poids moléculaire (g/mol) 158.15
Poids de la formule 158.0579