Learn More
Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl Cyclopropane-1,1-dicarboxylate |
| CAS | 6914-71-2 |
| Formule moléculaire | C7H10O4 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10O4/c1-10-5(8)7(3-4-7)6(9)11-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC |
| Nom IUPAC | cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diméthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.15 |
| Poids de la formule | 158.0579 |