Learn More
D-tartrate de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392437
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11392437 5 g 5g
11302447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11472.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13171-64-7 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13171-64-7
Formule moléculaire C6H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 178.14
Numéro MDL MFCD00008445
Clé InChI PVRATXCXJDHJJN-IMJSIDKUSA-N
Synonyme dimethyl d-tartrate, --dimethyl d-tartrate, dimethyl d---tartrate, dimethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, dimethyl ester, 2s,3s, d---tartaric acid dimethyl ester, dl-dimethyl tartrate, dl-dimethyl tartarate, d--dimethyl d-tartrate, meso-tartaric acid, dimethyl ester
CID PubChem 21142
Nom IUPAC Diméthyl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate
SMILES COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl D-tartrate
Point de fusion 48°C to 56°C
Densité 1.3
Point d’ébullition 158°C (11 mmHg)
Point d’éclair >170°C (338°F)
Quantité 5 g
Beilstein 1726254
Rotation optique −21° (c=1 in Water)
Poids de la formule 178.14
Pourcentage de pureté 99%