Learn More
Trisulfure de diméthyl-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl-d6 Trisulfide |
| CAS | 58069-93-5 |
| Formule moléculaire | C2D6S3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Di(methyl-d3) Trisulfide |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])SSSC([2H])([2H])[2H] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.3 |