Learn More
Diméthyl diglycolate-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethyl Diglycolate-D4 |
| CAS | 1107650-54-3 |
| Formule moléculaire | C6 D4 H6 O5 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Acetic-2,2-d2 acid, 2,2'-oxybis-, 1,1'-dimethyl ester, 1,1'-Dimethyl 2,2'-oxybis[acetate-2,2-d2], Diglycolic acid-d4 dimethyl ester, Dimethyl 2,2'-oxydiacetate-2,2,2',2'-d4, Dimethyl diglycolate-d4, Dimethyl oxydiacetate-d4, Dimethyl diglycolate-D4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O5/c1-9-5(7)3-11-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(OC([2H])([2H])C(=O)OC)C(=O)OC |
| Nom IUPAC | méthyl 2,2-dideutéro-2-(1,1-dideutério-2-méthoxy-2-oxoéthoxy)acétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.165 |
| Poids de la formule | 166.078 |