Learn More
Bromure de diméthyl(dioctyl)azanium, TRC
Code produit 30386152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386152 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386152 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4773151G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl(dioctyl)azanium Bromide
CAS 3026-69-5
Formule moléculaire C18 H40 N . Br
Quantité 1 g
Synonyme 1-Octanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, bromide (9CI), Ammonium, dimethyldioctyl-, bromide (8CI), Dimethyldioctylammonium bromide (6CI,7CI), Dioctyldimethylammonium bromide, Dimethyldioctylammonium Bromide, Dioctyldimethylammonium Bromide, N,N-Dimethyl-N-octyl-1-octanaminium Bromide
Formule InChI InChI=1S/C18H40N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19(3,4)18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-18H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCC
Nom IUPAC diméthyl(dioctyl)azanium ;bromide
Poids moléculaire (g/mol) 350.42
Poids de la formule 349.2344