Learn More
Sulfure de diméthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322207 250 g 250g
11332207 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09679.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 624-92-0 | C2H6S2 | 94.19 g/mol
Dimethyl disulfide is used as an intermediate as well as a food additive in onion, garlic, cheese, meats, soups, savory flavors and fruit flavors. It is used in oil refineries as a sulfiding agent. It is used to alfa substitute 2-methylfuran-acrolein to produce food stuff. It is involved in the preparation of 4-(methylthio)phenol. Further, it is used to replace methyl mercaptan as a jet fuel additive. It finds application in artificial flavoring agent and a corrosion inhibitor. In addition to this, it serves as an effective soil fumigant in agriculture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le disulfure de diméthyle est utilisé comme intermédiaire et comme additif alimentaire dans l’oignon, l’ail, le fromage, la viande, les soupes, les saveurs salées et les saveurs de fruits. Il est utilisé dans les raffineries de pétrole comme agent de sulfure. Il est utilisé pour remplacer la2-méthylfurane-acroléine par l’alpha pour produire des aliments. Il est impliqué dans la préparation du 4-(méthylthio)phénol. De plus, il est utilisé pour remplacer le méthylmercaptan comme additif de carburant à réaction. Il trouve application dans un agent aromatisant artificiel et un inhibiteur de corrosion. En outre, il sert de fumigant efficace dans l’agriculture.
Solubilité
Miscible avec de l’éthanol, de l’éther éthylique, de l’alcool, la plupart des solvants organiques et des huiles. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et les agents réducteurs forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-92-0
Formule moléculaire C2H6S2
Poids moléculaire (g/mol) 94.19
Numéro MDL MFCD00008561
Clé InChI WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl disulfide, methyl disulfide, dimethyldisulfide, disulfide, dimethyl, dmds, 2,3-dithiabutane, dimethyl disulphide, methyldisulfanyl methane, methyldisulfide, methyldithiomethane
CID PubChem 12232
ChEBI CHEBI:4608
Nom IUPAC (méthyldisulfanyl)méthane
SMILES CSSC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl disulfide
Point de fusion -85°C
Densité 1.046
Point d’ébullition 108°C to 109°C
Point d’éclair 10°C (50°F)
Odeur Stench
Formule linéaire CH3S-SCH3
Indice de réfraction 1.5253
Quantité 250 g
Numéro UN UN2381
Beilstein 1730824
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ethyl ether,alcohol,most organic solvents and oils. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 94.2
Pourcentage de pureté 99%